Merck
L6271
Sigma-Aldrich
L-Leucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
CAS番号:
分子量:
343.44
Beilstein:
5201666
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC=C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)