Merck
L5257
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%
別名:
L-α-Lysophosphatidylcholine, heptadecanoyl, Lysolecithin, heptadecanoyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H52NO7P
CAS番号:
分子量:
509.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Jeffrey North et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(9), 3433-3442 (2009-04-07)
Autotaxin (ATX) catalyzes the hydrolysis of lysophosphatidylcholine (LPC) to form the bioactive lipid lysophosphatidic acid (LPA). LPA stimulates cell proliferation, cell survival, and cell migration and is involved in obesity, rheumatoid arthritis, neuropathic pain, atherosclerosis and various cancers, suggesting that