Merck
L5018
Sigma-Aldrich
Leucopyrokinin fragment 4-8
≥97% (HPLC)
別名:
Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H49N9O6
CAS番号:
分子量:
631.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)([C@@H](C)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
生物化学的/生理学的作用
The C-terminal pentapeptide of leucopyrokinin, retaining 30% of the activity of the parent.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5018-BULK:
L5018-250UG:
L5018-1MG:
L5018-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R J Nachman et al.
Biochemical and biophysical research communications, 137(3), 936-942 (1986-06-30)
Evaluation of analogs of the blocked insect myotropic neuropeptide leucopyrokinin (LPK) has demonstrated its relative insensitivity to amino acid substitution in the N-terminal in contrast to the C-terminal region. Truncated analogs of LPK without the first, second, and third N-terminal