Merck
L4627
Sigma-Aldrich
DL-Leu-DL-Ala
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2O3
CAS番号:
分子量:
202.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(N)C(=O)NC(C)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)