Merck
INSA444-EP
Inserts for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(capacity 1 x 15 mL conical tube), for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 8 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
Holds 50 mL tubes
包装
pack of 8 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022637479 (North America)
Eppendorf® 5804728009 (Europe)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
(capacity 1 x 15 mL conical tube)
適合性
for use with 100 mL rectangular bucket
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG