ILGA2F2S26
SILu™Carb Glycan Standard 13C Biantennary A2F 2xSial(Alpha-2,6)
13C labeled di-sialylated, galactosylated biantennary, core-substituted with fucose, Powered by Asparia Glycomics
別名:
SILu™Carb Glycan Standard 13C Biantennary Ab
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8213C8H148N6O66
分子量:
2378.08
UNSPSCコード:
41105331
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
SILu™Carb Glycan Standards are patented synthetic 13C-labeled N-glycans for use as internal standards in absolute glycan quantification by mass spectrometry.
アプリケーション
For use as a quantitative standard in applications such as Matrix-assisted Laser Desorption Ionization-time-of-flight (MALDI-TOF), Electrospray Ionization (ESI) and Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS).
物理的形状
13C labeled N-glycan refernce standard. 20 microM quantified solution
法的情報
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ILGA2F2S26-600PMO:
ILGA2F2S26-2000PMO:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)