Merck
I9892
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1,3,4-tris-phosphate hexapotassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H9O15P3K6
CAS番号:
分子量:
648.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H15O15P3.6K/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;;;;/q;6*+1/p-6/t1-,2-,3+,4+,5+,6+;;;;;;/m1....../s1
InChI Key
DVOPWCOAGWTTEN-JQLBQNGOSA-H
生物化学的/生理学的作用
Occurs naturally in carbachol-stimulated rat parotid glands1 and in adrenal glomerular cells.2
品質
Contains excess sodium.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I9892-.1MG-PW:
I9892-300UG:
I9892-VAR:
I9892-BULK:
I9892-.1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)