Merck
I9512
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetylglycine
suitable for plant cell culture
別名:
IAA-Gly
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O3
CAS番号:
分子量:
232.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
テクニック
cell culture | plant: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I9512-50MG:
I9512-BULK:
I9512-VAR:
I9512-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)