Merck
I9387
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetyl-L-aspartic acid
suitable for plant cell culture
別名:
IAA-L-Asp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
テクニック
cell culture | plant: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CC(NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
生物化学的/生理学的作用
インドール-3-アセチル-L-アスパラギン酸は、天然型オーキシン抱合体であり、多様な植物種で遊離型IAA濃度を調節します。