クローン
186-2G9, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 120 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
direct immunofluorescence: 2 μg using 1 mg protein lysate
flow cytometry: 2 μg using 1 mg protein lysate
immunohistochemistry: 2-4 μg/mL using human tonsil tissue sections
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
western blot: 1-5 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ICAM3(3385)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
I9031-100UG-PW:
I9031-VAR:
I9031-BULK:
I9031-100UG:
試験成績書(COA)