Merck
I8628
Sigma-Aldrich
2,3-O-Isopropylidene-β-D-ribofuranosylamine p-toluenesulfonate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H15NO4 · C7H8SO3
CAS番号:
分子量:
361.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC2(C)O[C@H]3[C@H](N)O[C@H](CO)[C@H]3O2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3