Merck
I5883
Sigma-Aldrich
5′-Iodo-5′-deoxyadenosine
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12IN5O3
CAS番号:
分子量:
377.14
EC Number:
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
≥95%
保管温度
−20°C
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
InChI Key
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)