Merck
I5384
Sigma-Aldrich
Inosine 5′-triphosphate, periodate oxidized sodium salt
≥80%
別名:
Inosine 5′-triphosphate-2′,3′-dialdehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N4O14P3
CAS番号:
分子量:
506.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥80%
保管温度
−20°C
SMILES記法
OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)n1cnc2C(=O)N=CNc12)C=O
InChI
1S/C10H13N4O14P3/c15-1-6(3-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-7(2-16)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)17/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20)
InChI Key
FOMFUVPLGRLZNH-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)