メーカー/製品名
Jencons
キャパシティ
3.5 L
外部H × W × D
280 mm × 300 mm × 200 mm
詳細
Specially designed to provide a rugged container for long-term thermal storage of ice and dry ice on the bench. Smooth, easy-to-clean, chemically resistant white polystyrene body and lid have a 25 mm thick double insulated wall filled with expanded polystyrene foam. Made with four convenient support holes to accept your single channel pipettors.
法的情報
Igloo is a registered trademark of Igloo Products Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)