Merck
I3635
Sigma-Aldrich
Ile-Asn
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19N3O4
CAS番号:
分子量:
245.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C(N)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)