Merck
I2875
Sigma-Aldrich
DL-インドール-3-乳酸
~98%
別名:
β-(3-インドリル)乳酸, 2-ヒドロキシ-3-(3-インドリル)プロパン酸, 3-(3-インドリル)-2-ヒドロキシプロパン酸, 3-インドリル乳酸, インドール乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO3
CAS番号:
分子量:
205.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
~98%
mp
145-146 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)
InChI Key
XGILAAMKEQUXLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 抗菌薬
  • 食事療法用甘味料
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)