Merck
I2138
Sigma-Aldrich
Isethionyl acetimidate sodium salt hydrochloride
~90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H8NO4SNa · HCl
CAS番号:
分子量:
225.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
~90%
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].Cl.CC(=N)OCCS([O-])(=O)=O