Merck
I1159
Sigma-Aldrich
trans-4-ヨード-4'-ボラニル-カルコン
≥97% (HPLC), solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12BIO3
CAS番号:
分子量:
377.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: soluble >30 mg/mL
SMILES記法
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2ccc(I)cc2
生物化学的/生理学的作用
MDM2 (mouse double minute 2) inhibitor; immunomodulator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)