Merck
I0881
Sigma-Aldrich
1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O5
CAS番号:
分子量:
190.19
Beilstein:
81520
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I0881-100G:
I0881-BULK:
I0881-10G:
I0881-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arie Gruzman et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(24), 8096-8108 (2008-12-04)
Type 2 diabetes mellitus has reached epidemic proportions; therefore, the search for novel antihyperglycemic drugs is intense. We have discovered that D-xylose increases the rate of glucose transport in a non-insulin-dependent manner in rat and human myotubes in vitro. Due