Merck
I0758
2-イミダゾリドン-4-カルボン酸
~95%
別名:
2-オキソ-4-イミダゾリジンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O3
CAS番号:
分子量:
130.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
~95%
mp
184-186 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O3/c7-3(8)2-1-5-4(9)6-2/h2H,1H2,(H,7,8)(H2,5,6,9)
InChI Key
KZKRPYCBSZIQKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)