アッセイ
≥98% (TLC)
形状
lyophilized powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@H]3OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(20)11(24)14(27)17(33-4)31-3-6-9(22)12(25)15(28)18(34-6)30-2-5-8(21)10(23)13(26)16(29)32-5/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1
InChI Key
FBJQEBRMDXPWNX-FYHZSNTMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I0381-10MG:
I0381-BULK:
I0381-100MG:
I0381-25MG:
I0381-500MG-PW:
I0381-25MG-PW:
I0381-100MG-PW:
I0381-500MG:
I0381-5MG:
I0381-VAR:
試験成績書(COA)