安全性情報
HUTR05680
Sigma-Aldrich
MISSION®3′UTR Lenti GoClone
Powered by SwitchGear Genomics, 3′UTR, human, TKTL1
別名:
HUTR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
詳細
Functional Validation of miRNA Gene Targets
製品種目
MISSION®
濃度
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
ヒト3′UTR配列
CAGACATATCATAGTGGCCGTGAAATGCATGTTGCTGAACTAAAATAGCTGTTAGCTTTGGTCTTTTGGCCTCTTTACCCTGTGTTTATGTTTGTTCCAAAACCATCATTTAAATCTCTACTGTCACATTTTGTTTCTTAAAAGCAAAGCCAGCTAACACCTTCATTCATCCCTAGTTCGGAAATTCAAGCTAACTACTTACCCTTTAAACTGTCACTGCATATGCAAGTACCGCTCTAATTTTTGGATCATTAA (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TKTL1(8277)
アプリケーション
さらに詳細な応用データ、プロトコール、ベクターマップについては、下記をご参照下さい。 http://sigma.com/3UTR.
物理的形状
200 μL of at least 105 VP/mL (via p24 titering assay) lentiviral particles are provided as frozen stock.
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細については http://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。.
GoClone is a trademark of SwitchGear Genomics
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SwitchGear Genomics is a trademark of SwitchGear Genomics
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
HUTR05680:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)