Merck
HPA030735
Sigma-Aldrich
Anti-STT3A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-GDNFR, Anti-GDNFRA, Anti-GFR-α-1, Anti-ITM1, Anti-MGC9042, Anti-RET1L, Anti-RETL1, Anti-STT3, subunit of the oligosaccharyltransferase complex, homolog A (S. cerevisiae), Anti-STT3-A, Anti-TMC, Anti-TRNR1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
VRIGGSTDTGKHIKENDYYTPTGEFRVDREGSPVLLNCLMYKMCYYRFGQVYTEAKR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STT3A(3703)
関連するカテゴリー
免疫原
STT3A(STT3, オリゴサッカリルトランスフェラーゼ複合体サブユニットホモログA, 出芽酵母)のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST77889
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA030735-100UL:
HPA030735-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shenglin Zhu et al.
Journal of virology, 93(23) (2019-09-13)
Lassa virus (LASV) is the causative agent of a fatal hemorrhagic fever in humans. The glycoprotein (GP) of LASV mediates viral entry into host cells, and correct processing and modification of GP by host factors is a prerequisite for virus