HPA029387
Anti-GAPVD1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
別名:
Anti-DKFZP434C212, Anti-GTPase activating protein and VPS9 domains 1, Anti-GUSBP2, Anti-GUSBP4, Anti-KIAA1521, Anti-SMA3-L, Anti-SMAC3L, Anti-SMAC3L2, Anti-bA239L20.1, Anti-bA239L20.5, Anti-bGLU-Lp
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
AMTGSEEGDPRTKSSLGKFDKSCVAAFLDVVIGGRAVETPPLSSVNLLEGLSRTVVYITYSQLITLVNFMKSVMSGDQLREDRMALDNLLANLP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GAPVD1(26130)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA029387-100UL:
HPA029387-25UL:
試験成績書(COA)