HPA023585
Anti-B3GNTL1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
別名:
Anti-BGnT-8, Anti-BGnT-like protein 1, Anti-Beta1,3-N-acetylglucosaminyltransferase-like protein 1, Anti-Beta3Gn-T-like protein 1, Anti-Beta3GnTL1, Anti-UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase-like protein 1
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
免疫原配列
SSGSYLCFLDSDDVMMPQRVRLQHEAAVQHPSSIIGCRVRRDPPNSTERYTRWINQLTPEQLLTQVFTSNGPTV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... B3GNTL1(146712)
詳細
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA023585-100UL:
HPA023585-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)