HPA023225
Anti-RPS6KA4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-90 kDa ribosomal protein S6 kinase 4, Anti-Nuclear mitogen- and stress-activated protein kinase 2, Anti-RSKB, Anti-Ribosomal protein S6 kinase alpha-4, Anti-Ribosomal protein kinase B
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
AQEVRNHPFFQGLDWVALAARKIPAPFRPQIRSELDVGNFAEEFTRLEPVYSPPGSPPPGDPRIFQGYSFVAPSILFDHNNAVMTDGLEAPGAGDRPGRAAVARSAMMQDSPFFQQYELDLREPALGQGSFSVC
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPS6KA4(8986)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1