HPA019777
抗DAZL抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
別名:
Anti-DAZ homolog, Anti-DAZ-like autosomal, Anti-Deleted in azoospermia-like, Anti-Deleted in azoospermia-like 1, Anti-SPGY-like-autosomal
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
HEATPPSGNGPQKKSVDRSIQTVVSCLFNPENRLRNSVVTQDDYFKDKRVHHFRRSRAMLK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DAZL(1618)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA019777-100UL:
HPA019777-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
胚性幹細胞(ES細胞)、多能性、転写因子、人工多能性幹細胞(iPS細胞)、生殖細胞、外胚葉、および内胚葉マーカーなどの幹細胞マーカー
Stem cell markers, including embryonic stem cell, pluripotency, transcription factors, induced PSCs, germ cells, ectoderm, and endoderm markers.