HPA019263
Anti-PPM1E antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
別名:
Anti-CaMKN, Anti-CaMKP-N, Anti-CaMKP-nucleus, Anti-Partner of PIX 1, Anti-Partner of PIXA, Anti-Protein phosphatase 1E
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原配列
TVIVVFLRDMNKAVNVSEESDWTENSFQGGQEDGGDDKENHGECKRPWPQHQCSAPADLGYDGRVDSFTDRTSLSPGSQINVLE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPM1E(22843)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA019263-25UL:
HPA019263-100UL:
試験成績書(COA)