Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
HPA016480
Sigma-Aldrich
抗-MCU ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗-C10orf42, 抗-CCDC109A, 抗-FLJ46135
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
HHRTVHQRIASWQNLGAVYCSTVVPSDDVTVVYQNGLPVISVRLPSRRERCQFTLKPISDSVGVFLRQLQEEDRGIDRVAIYSPDGVRVAASTGIDLLLLDDFKLV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MCU(90550)
免疫原
コイルドコイルドメイン含有タンパク質109AのPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用になれることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しています。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST73036
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA016480-100UL:
HPA016480-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xianglan Quan et al.
The Journal of biological chemistry, 290(7), 4086-4096 (2014-12-31)
In pancreatic β-cells, ATP acts as a signaling molecule initiating plasma membrane electrical activity linked to Ca(2+) influx, which triggers insulin exocytosis. The mitochondrial Ca(2+) uniporter (MCU) mediates Ca(2+) uptake into the organelle, where energy metabolism is further stimulated for
Timothy S Luongo et al.
Nature, 545(7652), 93-97 (2017-04-27)
Mitochondrial calcium (
Amado Carreras-Sureda et al.
Nature cell biology, 21(6), 755-767 (2019-05-22)
Mitochondria-associated membranes (MAMs) are central microdomains that fine-tune bioenergetics by the local transfer of calcium from the endoplasmic reticulum to the mitochondrial matrix. Here, we report an unexpected function of the endoplasmic reticulum stress transducer IRE1α as a structural determinant
Kelly L Stauch et al.
Journal of proteome research, 13(5), 2620-2636 (2014-04-09)
Synaptic mitochondria are essential for maintaining calcium homeostasis and producing ATP, processes vital for neuronal integrity and synaptic transmission. Synaptic mitochondria exhibit increased oxidative damage during aging and are more vulnerable to calcium insult than nonsynaptic mitochondria. Why synaptic mitochondria
Jamie Roslin Keynes Marland et al.
The Journal of biological chemistry, 291(5), 2080-2086 (2015-12-09)
Presynaptic calcium influx triggers synaptic vesicle (SV) exocytosis and modulates subsequent SV endocytosis. A number of calcium clearance mechanisms are present in central nerve terminals that regulate intracellular free calcium levels both during and after stimulation. During action potential stimulation