HPA005659
抗WHSC1L1 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗WHSC1様1アイソフォーム9 (リジンに対するメチルトランスフェラーゼ活性) (WHSC1-like 1 isoform 9 with methyltransferase activity to lysine) 抗体 ウサギ宿主抗体, 抗WHSC1様タンパク質1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Whistle抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ウォルフ・ヒルシュホーン症候群候補1様タンパク質1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ヒストン-リジン N-メチルトランスフェラーゼNSD3抗体 ウサギ宿主抗体, 抗核内SETドメイン含有タンパク質3抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
免疫原配列
MMRCLRCPVAYHSGDACIAAGSMLVSSYILICSNHSKRSSNSSAVNVGFCFVCARGLIVQDHSDPMFSSYAYKSHYLLNESNRAELMKLPMIPSSSASKKKCEKGGRLLCCESCPASFHPECLSIEMPEGCWNC
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WHSC1L1(54904)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA005659-25UL:
HPA005659-100UL:
試験成績書(COA)