テクニック
immunoblotting: 0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
免疫原配列
AIANSLHNSKDLSKDQHGRNCLLASYVHYVFRLPEVQRDVPKSGAPTALLDPRSYHTYGRTSAAAVSSKLLQARVMSSSNPDLAGTHSAADEEVKNIMSSKIADRNCSRMSYYCSGSSDAPSS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DOCK8(81704)
詳細
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003218-100UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)