HPA000721
Anti-C22orf29 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗DGCRK3抗体 ウサギ宿主抗体, 抗GNB1L抗体, 抗Gタンパク質サブユニットβ様タンパク質1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗VCFS欠失WD40リピート含有タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗グアニンヌクレオチド結合タンパク質サブユニットβ様タンパク質1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗タンパク質WDVCF抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
TCGGKPAERGPLAGHMPSSRPHRVDFCWVPGSDPGTFDGSPWLLDRFLAQLGDYMSFHFEHYQDNISRVCEILRRLTGRAQAWAAPYLDGDLPLPDDYELFCQDLKEVVQDPNSFAEYHAVVTCP
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... C22orf29(79680)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA000721-100UL:
HPA000721-25UL:
試験成績書(COA)