Merck
HMI0944
Sigma-Aldrich
MISSION® microRNA模倣
hsa-miR-892a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
製品種目
MISSION®
フォーム
solid
成熟配列
CACUGUGUCCUUUCUGCGUAG
Sanger mature/minorアクセッション番号
SangerマイクロRNAアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
そのまま使用可能なMISSION miRNA模倣物は、細胞に導入されたときに内在性の成熟miRNA分子を模倣するように設計された小さな二本鎖RNA分子です。miRNAは、翻訳抑制、mRNA切断、脱アデニル化など、さまざまな方法で遺伝子発現を調節することが知られています。MISSION RNAi製品ファミリーのメンバーであるMISSION miRNA Mimicsは、miRBaseの最新バージョンに基づいて、個々のMISSION模倣物からヒトmiRNA模倣物の完全なライブラリまで、miRNA研究者に幅広いオプションを提供します(現在はマンチェスター大学が主催、以前はSanger Instituteが主催)。
  • 最適化され、トランスフェクションの準備ができています。
  • 新しいMISSION miRNA模倣デザインは、天然のmiRNAターゲットに対するノックダウン効率について機能的にテストされています。
  • 独自のMISSION miRNA模倣設計により、標的効果からのセンス鎖の可能性が大幅に減少します。
  • 全体の人間のライブラリと個々のmiRNAターゲットとして利用可能。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
HMI0944-5NMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)