Merck
HLTUD1243
Sigma-Aldrich
MISSION® Lenti マイクロRNAインヒビター、ヒト
hsa-miR-4289
別名:
Tough Decoy, TuD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
製品種目
MISSION®
形状
liquid
濃度
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
テクニック
capture ELISA: 106 TU/mL using p24 (Volume 200 uL)
成熟配列
GCAUUGUGCAGGGCUAUCA
Sanger mature/minorアクセッション番号
SangerマイクロRNAアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
個々のレンチマイクロRNAインヒビターは、東京大学のDr. Hideo Ibaの協力のもと、Haraguchi, T, et al.の研究に基づく独自のアルゴリズムを用いてデザインされています。このアルゴリズムは、tough decoy(TuD)デザインを利用します。miRNAは、翻訳制御、mRNA切断、脱アデニル化などの様々な方法で遺伝子発現を調節することが知られています。レンチウイルスmicroRNAインヒビターは、TRC2-pLKO-puroベクターにクローン化されています。このベクターを互換性のあるパッケージングプラスミドと一緒に適切な細胞株に導入すると、哺乳類細胞への形質導入に使用可能なウイルス粒子が生成されます。さらに、Woodchuck Hepatitis Post-Transcriptional Regulatory Element2(WPRE)も含まれているため、レンチウイルスベクターによって伝達された導入遺伝子の発現が亢進されます。このレンチウイルスベクターは、細胞を選定するためのピューロマイシン耐性遺伝子も保有しています。
  • 望ましいmiRNAの強力な阻害を可能にします。
  • レンチウイルスの伝達フォーマットによって、インヒビターを様々な種類の細胞に効率よく伝達することができます。
  • 遺伝子導入を繰り返さなくても長期的な阻害を可能にします。
その他情報
miRBase V19 Mature IDに基づく
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
HLTUD1243:
試験成績書(COA)