Merck
H9401
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide I-P sodium salt
別名:
(α-δUA-2S-[1→4]-GlcNCOEt-6S)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15H20NO17S2Na3
CAS番号:
分子量:
619.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
その他情報
In the following listings, δUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)