Merck
H9030
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-[1,2,6,7-3H(N)]
≥95% (Radiochemical Purity), ethanol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O5
CAS番号:
分子量:
362.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95% (Radiochemical Purity)
形状
ethanol solution
標識化の程度
70-100 Ci/mmol
質量シフト
M+16
保管温度
−20°C
SMILES記法
[3H]C1([3H])[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@]4(C)C(=CC(=O)C([3H])([3H])C4([3H])[3H])C1([3H])[3H]
包装
血清ボトル入り