Merck
H7653
Sigma-Aldrich
erythro-4-(1-Hydroxy-2-hexadecenyl)-2-phenyl-2-oxazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H39NO2
CAS番号:
分子量:
385.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H]1COC(=N1)c2ccccc2
InChI
1S/C25H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-24(27)23-21-28-25(26-23)22-18-15-14-16-19-22/h14-20,23-24,27H,2-13,21H2,1H3/b20-17+/t23-,24+/m1/s1
InChI Key
AUMPNWAVBNMNDW-AILQNVPZSA-N
アプリケーション
O1:N2 - protected sphingosine derivative
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7653-VAR:
H7653-BULK:
H7653-5MG:
試験成績書(COA)