H7290
Anti-HtrA2 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-High Temperature Requirement protein A2, Anti-HtrA serine peptidase 2, Anti-Omi, Anti-PARK13, Anti-PRSS25, Anti-Protease, Serine, 25
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36 kDa (also 50 kDa band corresponding to HtrA2 precursor)
交差性
human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 2-4 μg/mL using rat liver microsomal fraction and HEK-293 cells expressing human HTRA2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTRA2(27429)
rat ... Htra2(297376)
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14681:
H7290-BULK:
H7290-200UL:
H7290-VAR:
H7290-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)