Merck
H7271
Sigma-Aldrich
Methyl (±)-2-hydroxystearate
≥98% (capillary GC)
別名:
DL-α-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyoctadecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H38O3
CAS番号:
分子量:
314.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (capillary GC)
形状
solid
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(20)19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
InChI Key
OUFCLLRNNJZLOX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7271-BULK:
H7271-100MG:
H7271-10MG:
試験成績書(COA)