Merck
H6879
Sigma-Aldrich
Ethyl 12-hydroxystearate
~99%
別名:
12-Hydroxystearic acid ethyl ester, Ethyl 12-hydroxyoctadecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H40O3
CAS番号:
分子量:
328.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99%
フォーム
solid
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h19,21H,3-18H2,1-2H3
InChI Key
FAUQJFRSOKONGU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)