クローン
H1β234, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen subunit mol wt 91-94 kDa
化学種の反応性
sheep, human, rat, bovine, mouse, ferret
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARNT(405)
mouse ... Arnt(11863)
rat ... Arnt(25242)
免疫原
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
H6661-100UG-PW:
H6661-100UG:
H6661-BULK:
H6661-VAR:
試験成績書(COA)