Merck
H6263
Sigma-Aldrich
Hydra Peptide Fragment 7-11
≥97% (HPLC)
別名:
Lys-Val-Ile-Leu-Phe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H54N6O6
CAS番号:
分子量:
618.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(N)CCCCN)C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H6263-5MG:
H6263-1MG:
H6263-10MG:
H6263-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H C Schaller et al.
European journal of biochemistry, 138(2), 365-371 (1984-01-16)
By exposing different sites of the 'head activator', different sets of antibodies were designed and produced which recognised either the amino or the carboxy terminus of the free 'head activator', which reacted with 'head activator' in a tissue-fixed conformation, or