Merck
H6003
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxyetiocholanolone glucuronide
powder
別名:
3α,11β-Dihydroxy-5β-androstan-17-one 3-glucuronide, 5β-Androstane-3α,11β-diol-17-one 3-glucuronide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H38O9
CAS番号:
分子量:
482.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
形状
powder
tan
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(=O)C4(C)CC(O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O