Merck
H5754
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanol
≥97%
別名:
Heptadecyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16OH
CAS番号:
分子量:
256.47
Beilstein:
1702195
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97%
mp
51-55 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
InChI Key
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
309.2 °F - closed cup
引火点(℃)
154 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H5754-BULK:
H5754-5G:
H5754-25G:
H5754-1G:
試験成績書(COA)