安全性情報
H5636
SAFC
3β-Hydroxychol-5-en-24-oic acid 3-sulfate sodium salt
別名:
3β-Hydroxy-5-cholen-24-oic acid 3-sulfate, 5-Cholen-24-oic acid-3β-ol-3-sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H36O6SNa2
CAS番号:
分子量:
498.58
UNSPSCコード:
12352200
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H5636-50MG:
H5636-VAR:
H5636-250MG:
H5636-BULK:
H5636-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Parmentier, G. and Eyssen, H.
Journal of Chromatography A, 152, 285-285 (1978)