Merck
H4523
Sigma-Aldrich
DL-β-Hydroxypalmitic acid methyl ester
≥98%
別名:
3-OH PAME, Methyl (±)-3-hydroxyhexadecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H34O3
CAS番号:
分子量:
286.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC