Merck
H4509
N6-(2-Hydroxyethyl)adenosine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
storage temp.
2-8°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
H4509-BULK: + H4509-50MG: + H4509-250MG: + H4509-100MG: + H4509-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)