Merck
H4004
Sigma-Aldrich
9α-Hydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one from Coleus forskohlii
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32O3
CAS番号:
分子量:
320.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]3(O)[C@@]1(C)CCCC2(C)C)C=C
InChI
1S/C20H32O3/c1-7-17(4)13-15(21)20(22)18(5)11-8-10-16(2,3)14(18)9-12-19(20,6)23-17/h7,14,22H,1,8-13H2,2-6H3/t14-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
InChI Key
NDROUXDZPPPVIM-UPWFSPPHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)