分子量
antigen ~35 kDa
化学種の反応性
mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1.5-3 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human HOXD4
indirect immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells over-expressing human HOXD4
western blot: 0.5-1 μg/mL using mouse brain extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HOXD4(3233)
詳細
特異性
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
H3291-200UL:
H3291-VAR:
H3291-BULK:
H3291-25UL:
IXO15072:
試験成績書(COA)