安全性情報
H3270
Sigma-Aldrich
Hypercalcemia of malignancy factor fragment 1-16 human
≥95% (HPLC)
別名:
Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln, PTHrP (1-16), Parathyroid hormone-related protein (1-16)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C77H128N24O25
CAS番号:
分子量:
1789.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95% (HPLC)
組成
Peptide content, ~70%
保管温度
−20°C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H3270-.5MG:
H3270-BULK:
H3270-1MG:
H3270-.1MG:
試験成績書(COA)